Learn More
10-Méthyl-9(10H)-acridinone, TRC
Code produit 30468976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3119281G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Methyl-9(10H)-acridinone
CAS 719-54-0
Formule moléculaire C14H11NO
Quantité 1 g
Synonyme 10-Methyl-9-Acridanone, 10-Methyl-9(10H)-acridone, 10-Methyl-9-acridanone, 10-Methyl-9-acridone, 10-Methylacridin-9-one, 10-Methylacridone, 9,10-Dihydro-9-methyl-10-acridinone, N-Methyl-9-acridone, N-Methylacridone, NSC 1189, NSC 54142
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
SMILES CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC 10-méthylacridin-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Poids de la formule 209.0841