Learn More
Hamilton™ Seringue étanche aux gaz série 1000 de 10 mL
Code produit 17884392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer-Lock
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de connexion Conditionnement Type de pointe d’aiguille
17884392 Aiguille non comprise Embout Luer 1 pièce -
17844322 22 g Embout Luer, fixe 1 pièce Aigu, biseauté, courbe, non perforant
17854322 22 g Embout Luer, fixe 1 pièce Arrondi
17864392 Aiguille non comprise Amovible 1 pièce Aiguille non comprise
17834212 22 g Luer-Lock 1 pièce Aigu, biseauté, courbe, non perforant
17844202 Aiguille non comprise Verrouillage de l’échantillon 1 pièce Aiguille non comprise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17884392 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    266.38€ / 1 pièces
    Économisez 28.62€
    9% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Les seringues de la série 1000 offrent une solution étanche aux gaz de volume moyen.
  • Cette gamme de seringues offre une variété d'options de terminaison et d'aiguilles, assurant une polyvalence et une adaptabilité exceptionnelles.
  • Distribue des volumes jusqu'à 10 mL.
Spécification
Autoclavable Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,574 in
Diamètre (impériale) externe 0,695 in
Diamètre (métrique) interne 14.6 mm
Diamètre (métrique) externe 17.7 mm
Type de produit Gastight
Pression max. 200 psig
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1010 LT
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 10 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de connexion Embout Luer