Learn More
Wheaton™ Tube de collecte d’urine 10 ml avec étiquette imprimée
Code produit 16474959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Étiquette, godet de prélèvement
Étiquette, godet de prélèvement, acide borique
Conditionnement:
450 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16474959 Étiquette, godet de prélèvement 450 pièces
16404969 Étiquette, godet de prélèvement, acide borique 450 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16474959 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 327220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.10€
    199.53€ / 450 pièces
    Économisez 21.57€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Récipient stérile garantissant la sécurité des échantillons et la sécurité de l’utilisateur avec d’excellentes performances sans fuite.
  • Large gamme de récipients pour répondre à la plupart des besoins de l’utilisateur
  • Avec godet de prélèvement
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Type de bouchon Bouchon à vis
Jetable Usage unique
Matériau PS
Stérilité Stérile
Forme du fond Rond
Certifications/Conformité Directive européenne 98/79/CE
Diamètre (métrique) interne 16 mm
À utiliser avec (application) Analyse d’urine
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Étiquette, godet de prélèvement
Description du marquage Imprimé
Sans latex Oui
Nbre par carton 450/Carton
Nb par paquet 50 Paquets
Volume (métrique) 10 mL