Learn More
Epredia™ Formol tamponné neutre à 10 %
Code produit 10463750 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 gal
2.5 gal
5 gal
Type de produit:
Prémélangée
Prémélangée, prête à l’emploi
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10463750 1 gal Prémélangée, prête à l’emploi 4 pièces
10270219 5 gal Prémélangée 1 pièce
10473750 2.5 gal Prémélangée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10463750 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 5701
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce à la formoline tamponnée neutre à 10 % Epredia™ prémélangée. Formulée selon AFIP.
  • Des tampons au phosphate sont utilisés pour stabiliser le pH entre 6,8 et 7,2
  • Un contrôle qualité rigoureux garantit une concentration de formaldéhyde à 10 %
Composants
Eau, CAS : 7732-18-5
Formaldéhyde, CAS : 50-00-0
Alcool méthylique, CAS : 67-56-1
Phosphate de sodium dibasique, CAS : 7558-79-4
Phosphate de sodium, monobasique, CAS : 7558-80-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Prémélangée, prête à l’emploi
Quantité 1 gal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P235-Tenir au frais.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.