Learn More
Étalon de turbidité 10 NTU à ratio, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11576573 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11576573 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11576573 Fournisseur Reagecon Code fournisseur CRSR10100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.74€
    151.62€ / 100mL
    Économisez 11.12€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Suspension de microsphères de polymères conçues pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres normes de turbidité
  • Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon
  • ±1 % de précision
  • Traçabilité NIST
  • Approuvé par l’EPA américaine
Spécification
Type Étalon de turbidité
À utiliser avec (équipement) Instrumentation ratio
Forme Liquide
Précision ±1 % de NTU
Volume (métrique) 100 mL
Type d’emballage Flacon en PEHD