Learn More
10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine, TRC
Code produit 30137052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137052 10 mg 10mg
30137922 5 mg 5mg
30007445 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137052 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO87000010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21737-58-6
Formule moléculaire C14 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Synonyme 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
Nom IUPAC 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-5-1
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Poids de la formule 209.0841