Learn More
10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine, TRC
Code produit 30137922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137922 5 mg 5mg
30137052 10 mg 10mg
30007445 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8700005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21737-58-6
Formule moléculaire C14 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Synonyme 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
Nom IUPAC 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-5-1
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Poids de la formule 209.0841