Learn More
10-Oxo Docetaxel, MedChemExpress
Description
10-Oxo Docetaxel (Docetaxel Impurity 1) is a novel taxoid having remarkable anti-tumor properties and a Docetaxel intermediate.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 10-Oxo Docetaxel |
| CAS | 167074-97-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C43H51NO14 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Docetaxel Impurity 1 |
| SMILES | CC(O[C@@]1([C@](C[C@@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 805.86 |
| Poids de la formule | 805.86 |
| Show More |