Learn More
10-Oxo Mirtazapine (Impureté de Mirtazapine F), TRC
Code produit 30135258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135258 100 mg 100mg
30008256 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO858000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191546-97-1
Formule moléculaire C17 H17 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 279.34
Synonyme Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP)
Nom IUPAC (14bRS)-2-Méthyl-1,3,4,14b-tétrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazépine-10(2H)-one
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Oxo Mirtazapine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
Poids de la formule 279.1372