Learn More
Acide 10-oxo-trans-8-décénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-Oxo-trans-8-decenoic Acid |
| CAS | 69152-89-2 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (8E)-10-Oxo-8-decenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h5,7,9H,1-4,6,8H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCC=CC=O |
| Nom IUPAC | acide 10-oxodéc-8-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.232 |
| Poids de la formule | 184.11 |