Learn More
Acide10-phénylanthracène-9-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432329 5 g 5g
15442329 250 mg 250mg
15422329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15432329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64911.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 334658-75-2 | C20H15BO2 | 298.15 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate and as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique et comme matériaux OLED.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334658-75-2
Formule moléculaire C20H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 298.15
Numéro MDL MFCD11111989
Clé InChI RVPCPPWNSMAZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-phenylanthracen-9-yl boronic acid, 10-phenyl-9-anthracene boronic acid, 10-phenyl-9-anthraceneboronic acid, 10-phenylanthracene-9-boronic acid, 10-phenylantrhacen-9-yl boronic acid, boronic acid, 10-phenyl-9-anthracenyl, pubchem19639, 9-borono-10-phenylanthracene, 10-phenylanthracene-9-ylboronic acid, 10-phenyl-9-anthryl boronic acid
CID PubChem 22247164
Nom IUPAC Acide (10-phenylanthracen-9-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Phenylanthracene-9-boronic acid
Quantité 5 g
Beilstein 11434760
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 298.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide