Learn More
10-undécén-1-ol, +98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10126352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10126352 25 g Flacon en verre 25g
10360134 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10126352 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-43-6
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.29
Numéro MDL MFCD00004750
Clé InChI GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
CID PubChem 8185
Nom IUPAC Undéc-10-én-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecen-1-ol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8460g/mL
Point d’ébullition 245.0°C to 248.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)9OH
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4530
Quantité 25 g
Beilstein 01,452
Gravité spécifique 0.846
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 170.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10-Undecen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.