Learn More
10-undécén-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467856
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467856 25 g 25g
11477856 100 g 100g
11487856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14002.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-43-6 | C11H22O | 170.296 g/mol
10-Undecen-1-ol is used as a flavoring agent. It reacts with tosylated beta-cyclodextrin to prepare beta-cyclodextrin undecenylether. It is used in the synthesis of 10-Undecenylacrylat by reacting with acryloyl and triethylamine. It reacts with carbon monoxide in the presence of dicobalt octacarbonyl and pyridine as a base at pressures greater than 150 bar and temperatures in the range of 100 to 2000C to linear and branched polyesters having relatively high molecular weights (Mn> 10,000 g / mol) in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 10-undécén-1-ol est utilisé comme aromatisant. Il réagit avec la bêta-cyclodextrine tosylée pour préparer la bêta-cyclodextrine undécényléther. Il est utilisé dans la synthèse de 10-undécénylacrylate en réaction à l’acryloyle et la triéthylamine. Il réagit, avec le monoxyde de carbone, en présence d’une base d’octacarbonyl dicobaltique et de pyridine, à des pressions supérieures à 150 bar et à des températures comprises entre 100 et 2000C, aux polyesters linéaires et ramifiés ayant un poids moléculaire relativement élevé (Mn > 10,000 g/mol) avec de bons rendements.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-43-6
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.296
Numéro MDL MFCD00004750
Clé InChI GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecen-1-ol, undecylenic alcohol, undecylenyl alcohol, 10-undecenol, 1-undecen-11-ol, 10-undecylen-1-ol, 11-hydroxy-1-undecene, omega-undecenyl alcohol, undecen-1-ol, .omega.-undecenyl alcohol
CID PubChem 8185
Nom IUPAC Undéc-10-én-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecen-1-ol
Point de fusion -3°C
Densité 0.848
Point d’ébullition 132°C to 133°C (15 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Beilstein 1753225
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 99%