Learn More
10-Undécén-1-ol, TRC
Code produit 30457327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457327 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU78884310G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecen-1-ol
CAS 112-43-6
Formule moléculaire C11H22O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
SMILES OCCCCCCCCCC=C
Nom IUPAC Undéc-10-én-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 170.29
Poids de la formule 170.1671