Learn More
10-Undécén-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10-Undecen-1-ol |
| CAS | 112-43-6 |
| Formule moléculaire | C11H22O |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCC=C |
| Nom IUPAC | Undéc-10-én-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.29 |
| Poids de la formule | 170.1671 |