Learn More
Ester éthylique de l'acide 10-undécénoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 692-86-4 |
| Formule moléculaire | C13H24O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCC=C |
| Nom IUPAC | undéc-10-énoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.33 |
| Poids de la formule | 212.1776 |