Learn More
10-Undecenoic acid, MedChemExpress
Code produit 16458506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0914
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress 10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
10-Undecenoic acid was used as a starting reagent in the syntheses of Pheromone (11Z)-hexadecenal.
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecenoic acid
Forme physique Liquid
CAS 112-38-9
Couleur Colorless
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H20O2
Synonyme Undecylenic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (271.33 mM)
SMILES C=CCCCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research