Learn More
Acide 10-non décénico, TRC
Code produit 30455541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455541 100 g 100g
30452632 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30455541 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU788820100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-38-9
Formule moléculaire C11 H20 O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Synonyme Undecylenic acid, Undec-10-enoic acid
Nom IUPAC Acide undec-10-énoïque
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecylenic Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Poids de la formule 184.1463