Learn More
Aldéhyde 10-undécylénique, TRC
Code produit 30449014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449014 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU78883510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecylenic Aldehyde
CAS 112-45-8
Formule moléculaire C11H20O
Quantité 10 g
Synonyme 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Nom IUPAC undec-10-enal
Poids moléculaire (g/mol) 168.28
Poids de la formule 168.1514