Learn More
10-undecan-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362627
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362627 1 g 1g
11372627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11807.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2774-84-7 | C11H20O | 168.28 g/mol
10-Undecyn-1-ol exhibits an antifungal activity. It is also used in the esterification of pentanoic and stearic acids in the presence of lipase. It is also employed as a reagent in the preparation of 11-bromo-undec-1-yne by reacting with carbon tetrabromide and triphenylphosphine. Further, it acts as an intermediate in synthetic chemistry. In addition to this, it serves as a precursor in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 10-undécyn-1-ol présente une activité antifongique. Il est également utilisé dans l’estérification des acides pentanoïque et stéarique en présence de lipase. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation du 11-bromo-undéc-1-yne par réaction avec le tétrabromure de carbone et la triphénylphosphine. De plus, il agit comme intermédiaire en chimie synthétique. En outre, il sert de précurseur en synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2774-84-7
Formule moléculaire C11H20O
Poids moléculaire (g/mol) 168.28
Numéro MDL MFCD00041675
Clé InChI YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecyn-1-ol, 10-undecynol, 11-hydroxyundecyne, 1-undecyn-11-ol, acmc-1cmhp, 11-hydroxy-1-undecyne, 10-undecyn-1-ol,, 10-undecyn-1-ol gc
CID PubChem 76015
Nom IUPAC Undéc-10yn-1-ol
SMILES C#CCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecyn-1-ol
Densité 0.873
Point d’ébullition 110°C to 111°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 1 g
Beilstein 1702764
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 168.28
Pourcentage de pureté 96%