Learn More
Acide 10-undécynoïque, TRC
Code produit 30451989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451989 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU789030100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecynoic Acid
CAS 2777-65-3
Formule moléculaire C11H18O2
Quantité 100 mg
Synonyme 10-Hendecynoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC#C
Nom IUPAC Acide10-undécynoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.26
Poids de la formule 182.1307