Learn More
Thermo Scientific™ Rotor 10 x 5 mL avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™
Code produit 15490392 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 x 5 mL
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15490392 10 x 5 mL 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490392 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    653.40€ / 1 pièces
    Économisez 151.60€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Améliorez la séparation de vos échantillons d’acides nucléiques en utilisant le rotor Thermo Scientific™ 10 x 5 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™ .
Augmentez la séparation de vos échantillons d’acides nucléiques en utilisant le rotor Thermo Scientific™ 10 x 5 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™ .
  • Capacité de micro-volume maximisée
  • Force centrifuge jusqu’à 20,326 x g
  • Le couvercle de confinement biologique ClickSeal réduit le temps de récupération avec une ouverture en un clic, comparé aux couvercles à vis, et permet de garantir la bonne préservation des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor 10 x 5 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Matériau Polymère synthétique
Type Rotor
Capacité 10 x 5 mL
FCR max. 20,326 x g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) Min. 4,2 cm
Diamètre max. du tube 17 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 41 °
Biocontainment Non