Learn More
Abnova™ 10 x tampon Taq
Code produit 16002575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,8 mL
Conditionnement:
1.80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16002575 1,8 mL 1.80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16002575 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0024.1.8mL
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Le tampon Taq 10 x est un tampon prêt à l’emploi à utiliser pour les enzymes Taq, Hot Taq, Red Taq et Long Taq dans les réactions PCR. Ne contient pas de MgCl2.
Spécification
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 1,8 mL