Learn More
Hirschmann™ 100-150 ml flacon d’oxygène
Code produit 11702293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 150 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11702293 100 à 150 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11702293 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 6500183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.03€
    71.30€ / 2 pièces
    Économisez 4.73€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Avec bouchon en verre rodé et chanfreiné standard.
  • Conforme à Winkler
  • Marques de graduation blanches
  • Verre transparent pour une excellente clarté
  • Réglage précis
  • Avec champ d’étiquette
  • Numéro de série individuel sur le bouchon et le flacon
Spécification
Description Terre standard 14/23
Volume (métrique) 100 à 150 ml
Pastille de marquage Oui
Matériau Verre
Bouchon Oui, verre
Hauteur (métrique) 105 ± 10 mm