Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis d'essai en acier inoxydable, diamètre 100 mm x hauteur 45 mm
Code produit 11767156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,25 μm
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1mm
106μ m
112 μm
125 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,8mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,24mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
280 μm
300 μm
355 μm
400 μm
4mm
425 μm
500μ m
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
8mm
850 μm
900 μm
10mm
Conditionnement:
1 pièce
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
11767156 1mm 1 pièce
11787126 125 μm 1 pièce
11777126 112 μm 1 pièce
11717196 10mm 1 pièce
11787106 20 μm 1 pièce
11797106 25 μm 1 pièce
11707116 32 μm 1 pièce
11717116 36 μm -
11737696 38 μm 1 pièce
11727116 40 μm 1 pièce
11747116 50 μm 1 pièce
11757116 56 μm 1 pièce
11747696 53 μm 1 pièce
11767116 63 μm 1 pièce
11777116 71 μm 1 pièce
11757696 75 μm 1 pièce
11747126 80 μm 1 pièce
11757126 90 μm 1 pièce
11767696 106μ m 1 pièce
11767126 100 μm 1 pièce
11777696 150 μm -
11707136 160 μm 1 pièce
11717136 180 μm 1 pièce
11727136 200 μm 1 pièce
11787696 212 μm 1 pièce
11737146 0,25 μm -
11747146 280 μm 1 pièce
11797696 300 μm 1 pièce
11767146 355 μm 1 pièce
11707706 425 μm 1 pièce
11777146 400 μm 1 pièce
11717706 600 μm 1 pièce
11717156 630 μm 1 pièce
11727156 710 μm 1 pièce
11747156 800 μm 1 pièce
11727706 850 μm 1 pièce
11717166 1,8mm 1 pièce
11757156 900 μm 1 pièce
11707166 1,6mm 1 pièce
11727166 2mm 1 pièce
11737166 2,24mm 1 pièce
11757176 2,5mm -
11767176 2,8mm 1 pièce
11797176 4mm 1 pièce
11797186 8mm 1 pièce
10707401 250 μm 1 pièce
11737116 45 μm 1 pièce
11797146 500μ m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11767156 Supplier Linker Industrietechnik™ Supplier No. 551.040.200054
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Pour le tamisage de particules de différentes porosités. Ces tamis d'essai en acier inoxydable ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 100 mm.
  • Grilles en acier inoxydable d'une hauteur intérieure de 45 mm
  • Diamètre : 100 mm
  • Peau de tamis d'essai en acier inoxydable
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu'à 170 °C
Specifications
Quantité 1 unité
Porosité 1mm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1. Gamme des dimensions principales selon ISO 565 (ouvertures de mailles).
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 45mm
Diamètre (métrique) externe 100mm
Mesh Material Acier inoxydable