Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 100 % graphite pour instruments Thermo Scientific
Code produit 10444793 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) Conditionnement
10444793 Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,53 mm 10 pièces
10110943 Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,32 mm 10 pièces
10756144 Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10409624 Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS 6,35 mm 10 pièces
10311485 Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS 3,175 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10444793 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29053486
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules 100 % graphite Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
Assurez des performances optimales de votre instrument GC Thermo Scientific™ à l’aide des ferrules Thermo Scientific™. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies en blisters individuels, exempts de contaminants.
Caractéristiques
  • Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
  • Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrule
Description Dia. int. de 0,53 mm ; pour instruments Thermo
Diamètre (métrique) 0,53 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Matériau Graphite 100 %
Quantité Pack of 10