Learn More
Labconco™ Flacon en forme de poire de 100 ml
Code produit 17213364 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17213364 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17213364 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7551600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    115.10€ / 1 pièces
    Économisez 5.90€
    4% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Flacon piriforme pour concentrateurs CehtriVap.
  • Flacon en verre borosilicaté de 100 ml avec 19/22 STJ
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon
Volume (métrique) 100 ml