Learn More
Gonotec™ Étalon d’étalonnage de 100 mOsmol/kg
Code produit 12529216
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Osmomat 030 Osmomètre à point de congélation
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12529216 Osmomat 030 Osmomètre à point de congélation 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12529216 Fournisseur Gonotec™ Code fournisseur 30.9.0100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient comme solution de contrôle.
  • Étalon d’étalonnage de 100 mOsmol/kg
  • Peut être utilisé comme alternative aux étalons d’étalonnage avec 300 mOsmol/kg ou 850 mOsmol/kg
  • Peut être utilisé comme point d’étalonnage supplémentaire pour l’Osmomat 030 avec l’option 3P
Spécification
À utiliser avec (équipement) Osmomat 030 Osmomètre à point de congélation