Learn More
Gonotec™ Solution de référence Osmoref™ 290
Code produit 12539216
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Osmomat 030 Ssmomètre de point de congélation
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12539216 Osmomat 030 Ssmomètre de point de congélation 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12539216 Fournisseur Gonotec™ Code fournisseur 30.9.0290
 Article restreint
En stock
Pour évaluer les performances de votre osmomètre.
  • Peut être utilisé indépendamment de votre étalon
  • 290 mOsmol/kg
Spécification
À utiliser avec (équipement) Osmomat 030 Ssmomètre de point de congélation