Learn More
étalon de turbidité ratio 100 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11586583 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11586583 500 ml -
11576583 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11586583 Fournisseur Reagecon Code fournisseur CRSR100500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    491.00€ / 500mL
    Économisez 39.00€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
  • Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
  • Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
  • Produits certifiés
  • Traçabilité NIST
  • Non toxique, non cancérogène
  • Très précis
  • Stable
  • Certification EPA
Spécification
À utiliser avec (équipement) Instrumentation ratio
Description Format liquide en flacon en PEHD GL45
Précision Précision plusmn;1 % NTU
Turbidité 100 NTU plusmn;1 %
Volume (métrique) 500 ml