Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Code produit 16250921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Flacon Fiberlite
Joint torique
Tampon de friction
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16250921 Tampon de friction 1 pièce
16241972 Joint torique 4 pièces
16240921 Flacon Fiberlite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16250921 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0971409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90€
    56.11€ / 1 pièces
    Économisez 14.79€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (équipement) Flacons Fiberlite de 1 000 ml
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Certifications/Conformité USP classe VI non cytotoxique
Type de produit Tampon de friction