Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues à pointe Luer, à terminaison LT
Description
Embouts de seringue série 1000,
embout Luer (LT) - Cet embout est doté d'un cône Luer mâle en PTFE et d'un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
TLL sans bride
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,57 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,695 in |
| Diamètre (métrique) interne | 14,6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 17,7 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 200 psi |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Afficher plus |