Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues à pointe Luer, à terminaison LT
Code produit 10568891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10568891 5 mL 1 pièce
10548511 2,5 ml 1 pièce
10538511 1 mL 1 pièce
10098330 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10568891 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seringue GASTIGHT de volume moyen, idéale pour la distribution de volumes à partir de 100 μL jusqu'à 100 mL. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Embouts de seringue série 1000,
embout Luer (LT) - Cet embout est doté d'un cône Luer mâle en PTFE et d'un moyeu de verrouillage en laiton nickelé pour une utilisation avec Kel-F Aiguilles, aiguilles à moyeu métallique et connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
TLL sans bride
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,41 in
Diamètre (impériale) externe 0,53 in
Diamètre (métrique) interne 10,3 mm
Diamètre (métrique) externe 13,5 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1005
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 mL
Type de connexion Embout Luer