Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments en PTFE standard série 1000, sans aiguilles
Code produit 11590192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11590192 10 ml 1 pièce
10098390 1 ml 1 pièce
10839440 - -
10880511 - -
11340720 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11590192 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 988050
Expédition estimée: 15-12-2026
Définition de la norme pour la qualité et la fiabilité.
  • La durée de vie de la seringue est exceptionnelle lorsqu’elle est utilisée conjointement avec les lecteurs de seringues de précision Hamilton™
  • Garantit la précision de manipulation des liquides
  • Étanche aux gaz pour des p
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) interne 14,6 mm
Diamètre (métrique) externe 17,7 mm
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (métrique) 115°C
Modèle 1010
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Diluteurs et distributeurs série ML500
Type de connexion Luer-Lock