Learn More
10058-F4, MedChemExpress
Code produit 16465298
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465298 10 mg
16421507 50 mg
16418017 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16465298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12702
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Spécification
Nom chimique ou matériau 10058-F4
Forme physique Solid
CAS 403811-55-2
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H11NOS2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S
Poids moléculaire (g/mol) 249.35
Poids de la formule 249.35
Pourcentage de pureté 99.18%
Qualité Research