missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liothyronine sodium, MedChemExpress
Descripción
Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Liothyronine sodium |
| CAS | 55-06-1 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H11I3NNaO4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Triiodothyronine sodium3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodiumT3 sodium |
| Informations sur la solubilité | 0.1 M NaOH : 12.5 mg/mL (18.57 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 5.56 mg/mL (8.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 672.96 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?