missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, TRC

Code produit 18010730
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18010730 100 mg 100mg
30041267 1 g 1g
18022620 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18010730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN525200100MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1116-54-7
Formule moléculaire C4 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Synonyme 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine
Nom IUPAC N,N-bis(2-hydroxyethyl)nitrous amide
SMILES OCCN(CCO)N=O

Spécification

Nom chimique ou matériau N-Nitroso-diethanolamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Poids de la formule 134.0691
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.