missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rebamipide, TRC

Code produit 17999554
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17999554 100 mg 100mg
30007147 5 g 5g
30005499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17999554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR139000100MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 90098-04-7
Formule moléculaire C19H15ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 370.79
Synonyme 4-Quinolinepropanoic acid, α-[(4-chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-, α-[(4-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid, Mucosta, OPC 12759, Proamipide, Rebamipide, Rebator
Nom IUPAC 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3ccc(Cl)cc3

Spécification

Nom chimique ou matériau Rebamipide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)
Poids de la formule 370.072
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.