Learn More
Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable de 100 mm de diamètre et en treillis métallique
Description
- Réalisé uniquement avec des matériaux de la plus haute qualité, disponible en diamètres de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 ou 450 mm, ainsi qu’en 3, 8, 12 ou 18 in.
- Cadre de précision (garantit un emboîtement constant)
- Ouverture précise (conformément à ISO 3310-1 ASTM E11 ou d’autres spécifications)
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 1 mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO exigences 3310-1 & 2, ASTM , IMS |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire |
| Diamètre (métrique) externe | 100 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |