Learn More
Endecotts™ Tamis d'essai en acier inoxydable de 100 mm de diamètre et en treillis métallique
Code produit 12984195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
32 μm
53 μm
1 mm
1,1 mm
125 μm
2 mm
250 μm
2,8 mm
355 μm
425 μm
4,75 mm
600 μm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12984195 4,75 mm 1 pièce
12954205 1,1 mm 1 pièce
12954215 125 μm 1 pièce
12974205 1 mm 1 pièce
12914205 2,8 mm 1 pièce
12934215 250 μm -
12934205 2 mm 1 pièce
12914225 32 μm 1 pièce
12924215 355 μm 1 pièce
12914215 425 μm -
12904215 600 μm -
12944195 9,5 mm 1 pièce
12984215 53 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12984195 Supplier Endecotts™ Supplier No. 100SIW4.75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    139.41€ / 1 pièces
    Économisez 19.59€
    12% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces tamis de test pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire. Endecotts™ Les tamis d'essai à cadre en acier inoxydable peuvent être fournis avec des ouvertures allant de 125 mm à 20 microns, en versions pleine hauteur et demi-hauteur.
  • Fabriqués uniquement avec des matériaux de la plus haute qualité, disponibles dans des diamètres de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 ou 450 mm ainsi que dans des tailles de 3, 8, 12 ou 18 in.
  • Cadre de précision (garantit un emboîtement constant)
  • Ouverture précise (conformément à ISO 3310-1, ASTM E11 ou autres spécifications)
  • Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
  • Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
  • Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
  • Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
  • Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Specifications
Quantité 1Each
Porosité 4,75 mm
Type de produit Tamis
Certifications/Conformité ISO Exigences 3310-1 et 2, ASTM , BSI
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire
Diamètre (métrique) externe 100 mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable