Learn More
Watson-Marlow Tête de pompe à faible débit 102R
Code produit 17857973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,003 à 54 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
17857973 0,003 à 54 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17857973 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 013.7101.000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La tête de pompe monocanal à faible débit de la série 100 est une tête de pompe à tube continu pour des débits intermittents jusqu'à 510 mL/min.
  • Les têtes de pompe à faible débit 102R acceptent, sans réglage, tous les Watson-Marlow tubes de 0,5 mm à 4,8 mm de diamètre intérieur avec une épaisseur de paroi de 1,6 mm.
  • La tête de pompe est équipée d'un rotor à deux rouleaux à ressort et convient à une utilisation continue jusqu'à 65 tr/min, fournissant des débits jusqu'à 106 mL/min.
  • Capable de pomper dans les deux sens, le modèle 102R réglé sur une rotation dans le sens horaire offrira une durée de vie plus longue au tube.
  • La rotation dans le sens antihoraire est adaptée au pompage contre des pressions plus élevées.
  • La tête de pompe est disponible avec un choix de matériaux de chenille et de ressorts de rotor.
  • Convient pour un arbre de transmission de 6 mm ou de 8 mm s'il est monté sur la transmission de l'utilisateur.
  • Toutes les têtes de pompe 102R offrent un choix de points de montage et une protection en polycarbonate transparent incassable articulée pour faciliter le changement de tube.
  • Des connecteurs à enclenchement rapide sont également disponibles, en remplacement des colliers de serrage à ressort.
  • Tête de pompe compacte à faible débit.
  • Conception à rouleau à ressort pour une durée de vie plus longue du tube et des débits précis.
  • Chargement continu et facile des tubes.
  • Débit continu jusqu'à 106 mL/min.
  • Débit intermittent jusqu'à 212 mL/min.
  • La tête de pompe accepte cinq diamètres de tubes pour un débit allant de 0,02 mL/min à 212 mL/min.
Spécification
Débit 0,003 à 54 ml/min.
Modèle 102R
Type Pompe à faible débit
Matériau du rotor IXEF PARA (polyarylamide)
Vitesse 65 rpm
Pression maximale 30 psi
Matériau du coffret Polycarbonate