Learn More
Testo™ Thermomètre à IR double usage et de pénétration 104-IR.
Code produit 13207819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
13207819 -50°C à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13207819 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.09€
    149.00€ / 1 pièces
    Économisez 46.09€
    23% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Thermomètre à pénétration étanche polyvalent associé à un capteur infrarouge pour les mesures de température de contact et sans contact.
  • Une solution idéale pour tous les aspects de l’industrie alimentaire, allant de la réception de marchandises aux inspecteurs alimentaires
  • Laser à 2 points précis avec optique 10:1 pour des mesures précises et sans erreur
  • Conception très robuste, conçue pour une utilisation extrême et quotidienne
  • Grand écran LCD rétroéclairé et facile à lire
  • Les bandes de couleur incluses aident à prévenir les problèmes de contamination croisée
  • Analyse la température de surface des aliments individuels ou des palettes entières à distance avec la plus grande précision
  • Si une valeur limite est dépassée ou sous-estimée, la sonde de pénétration pliable est également capable de mesurer la température à cœur
  • S’insère facilement dans une poche de chemise
  • Comprend un thermomètre, un guide de l’utilisateur, un protocole d’étalonnage, des bandes adhésives, des piles
Spécification
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 197 g
Description Indice de protection IP65
Plage de températures (métrique) -50°C à +250°C
Autonomie de la batterie 10 heures
Type de batterie 2 AAA
Précision ±1° de mv (entre −50° et −301°C), ±0,5°C entre −30° et +99,9°C, ±1% de mV pour la plage restante
Affichage LCD