Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs Kimtech Wettask SXX
Shop All Kimberly-Clark Professional Products
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15,2 x 22,5 cm
Unit Size:
6 rouleaux
Description
- À faible peluchage, sans silicone et avec un pH stable
- Parfaitement adaptés à l'utilisation de solvants, à la préparation des surfaces et à l'essuyage des produits chimiques agressifs
- Capable d'optimiser l'efficacité et la productivité, et de réduire les coûts liés à l'utilisation d'essuyeurs et de solvants.
- Compatibles avec le distributeur d'essuyeurs Wettask™ (code produit 7919)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Light-duty Industrial Wiper |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15.2 cm |
| Largeur (impériale) | 8.9 in. |
| Largeur (métrique) | 22.5 cm |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 15,2 x 22,5 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur d’essuyeurs en rouleau WETTASKtrade; |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction