Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage autoclavable taille L 1073B en Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17788457 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 24 in
30 x 30 in
36 x 36 in
40 x 40 in
54 x 28 in
54 x 54 in
60 x 60 in
80 x 40 in
140 x 60 in
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17788457 30 x 24 in 250 pièces
17798457 54 x 28 in 100 pièces
17708467 30 x 30 in 250 pièces
17718467 36 x 36 in 250 pièces
17728467 40 x 40 in 100 pièces
17738467 80 x 40 in 100 pièces
17748467 54 x 54 in 100 pièces
17758467 140 x 60 in 100 pièces
17768467 60 x 60 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17788457 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur MGTVKSHEET2430
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une excellente barrière bactérienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur. Coupez à l’aide d’un système CAO automatisé norme ISO 8 et fabriqué à partir du Tyvek de qualité médicale DuPont 1073B.
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
  • Hydrophobe
  • Excellente barrière microbienne
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 30 x 24 in
Longueur (impériale) 30 in
Largeur (impériale) 24 in
Type de produit Emballage de stérilisation
Longueur (métrique) 76,2 cm
Largeur (métrique) 61 cm