Learn More
10bêta-peroxy delta 4-Tibolone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10beta-Peroxy delta4-Tibolone |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28O4/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,25-24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 344.1988 |