Learn More
(10E)-10,11-Didéhydro-11-désoxy-6-O-méthylérythromycine, TRC
Code produit 17940835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940835 25 mg 25mg
30134871 50 mg 50mg
17903905 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17940835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29753025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144604-03-5
Formule moléculaire C38 H67 N O12
Poids moléculaire (g/mol) 729.94
Synonyme (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv.
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11E,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-13-hydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-7-méthoxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-1-oxácyclotétradéc-11-enène-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)\C(=C\[C@]1(C)O)\C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C38H67NO12/c1-15-27-36(8,44)17-20(2)29(40)21(3)18-38(10,46-14)33(51-35-30(41)26(39(11)12)16-22(4)47-35)23(5)31(24(6)34(43)49-27)50-28-19-37(9,45-13)32(42)25(7)48-28/h17,21-28,30-33,35,41-42,44H,15-16,18-19H2,1-14H3/b20-17+/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-/m1/s1
Poids de la formule 729.4663