missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pleuromutilin, TRC

Code produit 30003618
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003618 10 g 10g
30135563 1 g 1g
30006274 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30003618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP61050010G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 125-65-5
Formule moléculaire C22 H34 O5
Poids moléculaire (g/mol) 378.5
Synonyme Pleuromutilin, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate, Valnemulin Imp. E (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G, Acetic acid, 2-hydroxy-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, Acetic acid, hydroxy-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester (9CI), Acetic acid, hydroxy-, 6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, [3aS-(3aα,4β,5α,6α,8β,9α,9aβ,10S*)]-, Glycolic acid, 8-ester with octahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-6-vinyl-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one (8CI), Pleuromutilin (6CI,7CI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene, acetic acid deriv., (+)-Pleuromutilin, 14-Deoxy-14-[(hydroxyacetyl)oxy]mutilin, Antibiotic A 40104C, BC 757, Drosophilin B, Mutilin 14-glycolate, NSC 121145, Pleuromulin
Nom IUPAC (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO

Spécification

Nom chimique ou matériau Pleuromutilin
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
Poids de la formule 378.2406
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.