Learn More
Chemsplash Bonnet de balai plissé à double couture de 10 g/m²
Code produit 30058162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
2000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30058162 Blanc 2000 pièces
30058153 Bleu 2000 pièces
30058226 Rouge 2000 pièces
30058270 Vert 2000 pièces
30058149 Jaune 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30058162 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2516.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.90€
    51.07€ / 2000 pièces
    Économisez 3.83€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La casquette jetable à double couture est fabriquée à partir d'un matériau respirant en polypropylène non tissé bleu de 10 g/m², élastiqué au bord pour un ajustement facile à votre tête.
Bonnet jetable à double couture
  • Polypropylène non tissé 10 grammes
  • Coutures doubles
  • Elastiqué
  • 21 in
  • Taille unique
  • Sans PFAS
Description : La charlotte jetable à double couture est fabriquée à partir d'un matériau respirant en polypropylène non tissé bleu de 10 g/m², élastiqué au bord pour un ajustement facile à votre tête. Coutures doubles pour plus de solidité, et d'une taille de 21 in. Convient à tous les secteurs d'activité nécessitant une protection de tête jetable.
Spécification
Type de produit Charlotte
Dimensions 21 po
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Sans latex Oui