Learn More
Sel de sodium d’acide 10H-phénothiazine-10-propanesulfonique,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16524264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16524264 5 g 5g
16514264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16524264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    279.65€ / 5g
    Économisez 55.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101199-38-6 | C15H14NNaO3S2 | 343.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101199-38-6
Formule moléculaire C15H14NNaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 343.39
Clé InChI VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC 3-(10H-phénothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate de sodium
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Quantité 5 g
Poids de la formule 343.39