Learn More
10H-Phénothiazine 5-oxyde, TRC
Code produit 30420055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30420055 500 mg -
30421033 50 mg -
30412584 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP318098500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1207-71-2
Formule moléculaire C12H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 215.27
Synonyme Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
Nom IUPAC 10H-phénothiazine 5-oxyde
SMILES O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Poids de la formule 215.0405